Przejdź do
347108
Decylmagnesium bromide solution
1.0 M in diethyl ether
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)9MgBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
245.48
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
packaging
Sure/Seal™ of
concentration
1.0 M in diethyl ether
density
0.846 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCCCCCCCCC[Mg]Br
InChI
1S/C10H21.BrH.Mg/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2;;/h1,3-10H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
UPTQKRMNWABXMZ-UHFFFAOYSA-M
Legal Information
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
663832302759562009
description
1.0 M in diethyl ether
description
1.0 M in diethyl ether
description
1.0 M in diethyl ether
description
0.5 M in THF
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
concentration
1.0 M in diethyl ether
concentration
1.0 M in diethyl ether
concentration
1.0 M in diethyl ether
concentration
0.5 M in THF
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
0.846 g/mL at 25 °C
density
0.945 g/mL at 25 °C
density
0.794 g/mL at 25 °C
density
0.961 g/mL at 25 °C
packaging
Sure/Seal™ of
packaging
Sure/Seal™ of
packaging
Sure/Seal™ of
packaging
Sure/Seal™ of
Słowo ostrzegawcze
Danger
Narządy docelowe
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-40.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-40 °C - closed cup
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react. 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)