Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1470,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1470,00 zł
Quality Segment
assay
96%
form
liquid crystal
mp
73-76 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=C)C(=O)OCCCCCCOc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C23H25NO3/c1-18(2)23(25)27-16-6-4-3-5-15-26-22-13-11-21(12-14-22)20-9-7-19(17-24)8-10-20/h7-14H,1,3-6,15-16H2,2H3
InChI key
JJJGWRPDCQICFP-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 96% | description AldrichCPR | description 97% | description average Mw ~400,000 by GPC, in toluene |
| assay 96% | assay - | assay 97% | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| form liquid crystal | form solid | form - | form liquid |
| mp 73-76 °C (lit.) | mp - | mp 101-104 °C (lit.) | mp - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![6-[4-(4-Cyanophenyl)phenoxy]hexyl methacrylate 96%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/225/164/3dc33b5e-baf4-44f2-9e81-770c92250f7b/640/3dc33b5e-baf4-44f2-9e81-770c92250f7b.png)