Przejdź do
R856
Resorcinol monoacetate
technical grade
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
360,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CO2C6H4-3-(OH)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.15
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical grade
Quality Segment
refractive index
n20/D 1.537 (lit.)
bp
283 °C (lit.)
density
1.223 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)Oc1cccc(O)c1
InChI
1S/C8H8O3/c1-6(9)11-8-4-2-3-7(10)5-8/h2-5,10H,1H3
InChI key
ZZPKZRHERLGEKA-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
161011602003
Resorcinol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1602003
Resorcinol
description
technical grade
description
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, 98.5-100.5% (calc. to the dried substance)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
refractive index
n20/D 1.537 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
bp
283 °C (lit.)
bp
178 °C/16 mmHg (lit.)
bp
178 °C/16 mmHg (lit.)
density
1.223 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
grade
technical grade
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)