Kluczowe dokumenty
327972
Aceanthrenequinone
96%
Synonim(y):
1,2-Aceanthrylenedione
About This Item
Polecane produkty
Próba
96%
Formularz
solid
mp
270-273 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
O=C1C(=O)c2c3ccccc3cc4cccc1c24
InChI
1S/C16H8O2/c17-15-12-7-3-5-10-8-9-4-1-2-6-11(9)14(13(10)12)16(15)18/h1-8H
Klucz InChI
YAIBDWAANBTYIA-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)