Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 810,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
2-(HO)C6H4CH=NOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.14
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-353-8
Beilstein/REAXYS Number:
1859881
MDL number:
Assay:
≥98.0% (NT)
Form:
crystals
810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98.0% (NT)
form
crystals
mp
57-59 °C, 59-61 °C (lit.)
functional group
amine, oxime
SMILES string
O\N=C\c1ccccc1O
InChI
1S/C7H7NO2/c9-7-4-2-1-3-6(7)5-8-10/h1-5,9-10H/b8-5+
InChI key
ORIHZIZPTZTNCU-VMPITWQZSA-N
Application
- Novel uncharged triazole salicylaldoxime derivatives as potential acetylcholinesterase reactivators: This research focuses on the synthesis and evaluation of novel salicylaldoxime derivatives, aimed at reactivating acetylcholinesterase inhibited by nerve agents (MH Baghersad, A Habibi, 2023).
- Selectivity of Salicylaldoxime and its Derivatives: This study utilizes Density Functional Theory (DFT) to examine the selectivity and effectiveness of salicylaldoxime derivatives in various chemical applications (B Tuzun, 2014).
- Synthesis and Spectroscopic study of Pd(II)-Salicylaldoxime complexes with amine ligands: This paper presents the synthesis and characterization of new Pd(II) complexes with salicylaldoxime, exploring their potential uses in catalysis and material science (EN Al_Sabawi et al., 2021).
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98.0% (NT) | description reagent grade, 98% | description redist., ≥99.0% (GC) | description 98% |
| assay ≥98.0% (NT) | assay 98% | assay ≥99.0% (GC) | assay 98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 57-59 °C, 59-61 °C (lit.) | mp 1-2 °C (lit.) | mp 1-2 °C (lit.) | mp 60-62 °C (lit.) |
| form crystals | form - | form liquid | form - |
| functional group oxime, amine | functional group aldehyde | functional group aldehyde | functional group amine, aldehyde |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?