Merck
327964
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-1,2,3-benzotriazin-4(3H)-one
98%
Synonim(y):
3,4-Dihydro-3-hydroxy-4-oxo-1,2,3-benzotriazine, DHBT
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H5N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.13
Beilstein:
609382
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
mp
188-189 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
ON1N=Nc2ccccc2C1=O
InChI
1S/C7H5N3O2/c11-7-5-3-1-2-4-6(5)8-9-10(7)12/h1-4,12H
Klucz InChI
HJBLUNHMOKFZQX-UHFFFAOYSA-N