Przejdź do
327093
Silver
powder, 5-8 μm, ≥99.9% trace metals basis
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
381,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1310,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Ag
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
107.87
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141740
EC Number:
231-131-3
MDL number:
381,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.9% trace metals basis
form
powder
composition
Ag
reaction suitability
core: silver
resistivity
1.59 μΩ-cm, 20°C
particle size
5-8 μm
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
density
10.49 g/cm3 (lit.)
application(s)
hydrogen and fuel cell
SMILES string
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChI key
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Average particle size determined by Fisher sub-sieve sizer
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
GF95574886GF98265066GF30804487
Silver rod, 100mm, diameter 3.5mm, as drawn, 99.95+%
GF95574886
Silver
Silver insulated wire, 20m, conductor diameter 0.025mm, insulation thickness 0.005mm, polyurethane insulation, 99.99%
GF98265066
Silver
Silver insulated wire, 10m, conductor diameter 0.25mm, insulation thickness 0.005mm, polyurethane insulation, 99.99%
GF30804487
Silver
description
powder, 5-8 μm, ≥99.9% trace metals basis
description
rod, 100mm, diameter 3.5mm, as drawn, 99.95+%
description
insulated wire, 20m, conductor diameter 0.025mm, insulation thickness 0.005mm, polyurethane insulation, 99.99%
description
insulated wire, 10m, conductor diameter 0.25mm, insulation thickness 0.005mm, polyurethane insulation, 99.99%
assay
≥99.9% trace metals basis
assay
≥99.95%
assay
≥99.99%
assay
99.99%
form
powder
form
rod
form
wire
form
wire
mp
960 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
bp
2212 °C (lit.)
bp
2212 °C (lit.)
bp
2212 °C (lit.)
bp
2212 °C (lit.)
density
10.49 g/cm3 (lit.)
density
10.49 g/cm3 (lit.)
density
10.49 g/cm3 (lit.)
density
10.49 g/cm3 (lit.)
resistivity
1.59 μΩ-cm, 20°C
resistivity
1.59 μΩ-cm, 20°C
resistivity
1.59 μΩ-cm, 20°C
resistivity
1.59 μΩ-cm, 20°C
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Warning
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
target_organs
Nervous system
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)