Kluczowe dokumenty
GF85698354
Tin/Lead/Silver
foil, thickness 0.5 mm, Sn62%/Pb36%/Ag2%, size 30 × 30 mm, temper as rolled
Synonim(y):
SA190300
Wybierz wielkość
1 EA
2870,00 zł
2870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2870,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
2870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 856-983-54
rozmiar
30 × 30 mm
grubość
0.5 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)