Merck
327034
Sigma-Aldrich
Silver
wire, diam. 0.25 mm, ≥99.99% trace metals basis
Wybierz wielkość
5 M
409,00 zł
25 M
1560,00 zł
409,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 M
409,00 zł
25 M
1560,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Ag
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
107.87
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141740
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
409,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥99.99% trace metals basis
Formularz
wire
rezystywność
1.59 μΩ-cm, 20°C
Średnica
0.25 mm
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
gęstość
10.49 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
Klucz InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Produkt został wykorzystany do skonstruowania elektrod ze srebra/chlorku srebra, które wykorzystano do przygotowania szeregu biofilmów dla:
  • mikroelektrody flawinowej o wielkości końcówki 10-30 μm, składającej się z węglowej elektrody roboczej z biofilmem S. oneidensis MR-1.1
  • mikrobiosensora fumaranu[1] i octanu[2]; składa się z węglowej elektrody roboczej pokrytej biofilmami G. sulfurreducens.
Ilość
  • 5 m (approximately 2.6 g)
  • 25 m (approximately 13 g)
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Microbiosensor for the detection of acetate in electrode-respiring biofilms.
Atci E, et al.
Biosensors And Bioelectronics, 81, 517-523 (2016)
A Fumarate Microbiosensor for Use in Biofilms.
Atci E, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 164(3), H3058-H3064 (2017)
R Nirmala et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(7), 4686-4693 (2013-08-02)
We report on the preparation and characterization of polyurethane (PU) nanofibers containing silver (Ag) nanoparticles were synthesized by using electrospinning. Two different approaches were adopted to incorporate the Ag nanoparticles in to PU nanofibers. In the first approach, a homogeneous
Sa Ram Lee et al.
Journal of biomedical nanotechnology, 9(7), 1241-1244 (2013-08-06)
We demonstrate simultaneous detection of surface-enhanced Raman scattering (SERS) and fluorescence signals from a silver microbead. For the dual signal generation, silver microbeads with a diameter of 15 microm were functionalized with benzenethiol (BT) as a Raman tag and a
Rui Wang et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(6), 3851-3854 (2013-07-19)
The present studies reveal that silver nanoparticles (AgNPs) can induce apoptosis and enhance radio-sensitivity on cancer cells. In this paper, we mainly investigated the effect of AgNPs on rat glioma C6 cells upon the combination treatment of hyperthermia treatment (HTT).