Merck
325449
Sigma-Aldrich
Vinyl trifluoroacetate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CF3CO2CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.06
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
ciśnienie pary
6.93 psi ( 20 °C)
Próba
98%
Formularz
liquid
zawiera
10 ppm tert-butylcatechol as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.317 (lit.)
bp
40 °C/750 mmHg (lit.)
gęstość
1.203 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
FC(F)(F)C(=O)OC=C
InChI
1S/C4H3F3O2/c1-2-9-3(8)4(5,6)7/h2H,1H2
Klucz InChI
ZBGRMWIREQJHPK-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-25.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-32 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jérémie Brand et al.
Carbohydrate polymers, 169, 189-197 (2017-05-16)
Herein we propose a versatile method for the surface tailoring of cellulose nanocrystals (CNCs) based on the reactivity of vinyl ester molecules toward the accessible hydroxyl groups located at the surface of the nanoparticles. CNCs produced from wood pulp were
The ONIOM Method and Its Applications.
Lung Wa Chung et al.
Chemical reviews, 115(12), 5678-5796 (2015-04-09)