Merck
324892
Sigma-Aldrich
1-Benzocyclobutenecarbonitrile
≥95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H7N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥95%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5479 (lit.)
tw
88 °C/1.3 mmHg (lit.)
gęstość
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
N#CC1Cc2ccccc12
InChI
1S/C9H7N/c10-6-8-5-7-3-1-2-4-9(7)8/h1-4,8H,5H2
Klucz InChI
FJIDKRPZJBUHME-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Enantiomeric resolution of 1-benzocyclobutenecarbonitrile by CHIRALPAK IA, CHIRALPAK IB and CHIRALPAK IC (new generation chiral stationary phases) by chromatography was reported.
Zastosowanie
1-Benzocyclobutenecarbonitrile was used as precursors of R-cyano- or R-keto-substituted o-quinodimethanes.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tong Zhang et al.
Journal of chromatography. A, 1191(1-2), 214-222 (2008-01-08)
CHIRALPAK IA, CHIRALPAK IB and CHIRALPAK IC are a new generation of chiral packing materials for resolution of enantiomers by chromatography. They are all prepared by chemical immobilisation of the respective polysaccharide derivatives onto a supporting silica matrix. The present
o-Quinodimethanes: Efficient Intermediates in Organic Synthesis.
J L Segura et al.
Chemical reviews, 99(11), 3199-3246 (2001-12-26)
Diane L Haakonsen et al.
Nature, 626(8000), 874-880 (2024-02-01)
Stress response pathways detect and alleviate adverse conditions to safeguard cell and tissue homeostasis, yet their prolonged activation induces apoptosis and disrupts organismal health1-3. How stress responses are turned off at the right time and place remains poorly understood. Here