Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2380,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2380,00 zł
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
assay
96% (CP)
form
powder
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mp
>300 °C
mass shift
M+6
storage temp.
−20°C
SMILES string
[2H]c1c([2H])c2N=C3C([2H])=C([2H])C(=O)C([2H])=C3Oc2c([2H])c1O
InChI
1S/C12H7NO3/c14-7-1-3-9-11(5-7)16-12-6-8(15)2-4-10(12)13-9/h1-6,14H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
InChI key
HSSLDCABUXLXKM-MZWXYZOWSA-N
Packaging
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98 atom % D, 96% (CP) | description 98 atom % D, 98% (CP) | description ≥98 atom % D, ≥97% (CP) | description 97 atom % D, 98% (CP) |
| assay 96% (CP) | assay 98% (CP) | assay ≥97% (CP) | assay 98% (CP) |
| mass shift M+6 | mass shift M+6 | mass shift M+6 | mass shift M+6 |
| technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable |
| isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity ≥98 atom % D | isotopic purity 97 atom % D |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?