Merck
324469
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-hydroxybenzimidate hydrochloride
96%
About This Item
Wzór liniowy:
HOC6H4C(=NH)OC2H5·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.65
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
mp
173 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
ether
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl.CCOC(=N)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H11NO2.ClH/c1-2-12-9(10)7-3-5-8(11)6-4-7;/h3-6,10-11H,2H2,1H3;1H
Klucz InChI
VKQSYNIFQPFOQX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)