Merck
322997
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-5-methyl-4-cyclopentene-1,3-dione monohydrate
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6O3 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
76-78 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
[H]O[H].CC1=C(O)C(=O)CC1=O
InChI
1S/C6H6O3.H2O/c1-3-4(7)2-5(8)6(3)9;/h9H,2H2,1H3;1H2
Klucz InChI
SVCSJWWJZOZKLI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)