Przejdź do
222275
2-Thiopheneglyoxylic acid
95%
Synonim(y):
α-Oxo-2-thiopheneacetic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
417,00 zł
312,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
223-794-2
MDL number:
Assay:
95%
312,75 zł
Cena katalogowa417,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
mp
88-91 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
OC(=O)C(=O)c1cccs1
InChI
1S/C6H4O3S/c7-5(6(8)9)4-2-1-3-10-4/h1-3H,(H,8,9)
InChI key
GIWRVUADKUVEGU-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Thiopheneglyoxylic acid was used in the synthesis of europium complexes.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P76209PHR9219286958
description
95%
description
95%
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
98%
assay
95%
assay
95%
assay
-
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
mp
88-91 °C (lit.)
mp
11-12 °C (lit.)
mp
-
mp
150-154 °C (lit.)
functional group
ketone
functional group
ketone
functional group
-
functional group
phenyl, ketone, carboxylic acid
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)