Kluczowe dokumenty
320374
Methacryloyl chloride
technical grade, 90%
About This Item
Wzór liniowy:
CH2=C(CH3)COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
104.53
Beilstein:
878175
Numer MDL:
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
Próba
90%
zawiera
200 ppm phenothiazine as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.442 (lit.)
bp
95-96 °C (lit.)
gęstość
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=C)C(Cl)=O
InChI
1S/C4H5ClO/c1-3(2)4(5)6/h1H2,2H3
Klucz InChI
VHRYZQNGTZXDNX-UHFFFAOYSA-N
Opakowanie
Packaged in poly-coated bottle
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?