Merck
317853
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1-Phenyl-1,2-ethanediol 2-tosylate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4SO3CH2CH(C6H5)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
292.35
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D +34°, c = 2 in ethanol
mp
74-76 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@@H](O)c2ccccc2
InChI
1S/C15H16O4S/c1-12-7-9-14(10-8-12)20(17,18)19-11-15(16)13-5-3-2-4-6-13/h2-10,15-16H,11H2,1H3/t15-/m1/s1
Klucz InChI
IOTJIFRGXYQHAQ-OAHLLOKOSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)