Merck
317535
Sigma-Aldrich
9-Fluorenylmethyl pentafluorophenyl carbonate
98%
Synonim(y):
Fmoc pentafluorophenyl ester, Fmoc-OPfp
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H11F5O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
406.30
Beilstein:
4594899
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
mp
85-87 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fc1c(F)c(F)c(OC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)c(F)c1F
InChI
1S/C21H11F5O3/c22-15-16(23)18(25)20(19(26)17(15)24)29-21(27)28-9-14-12-7-3-1-5-10(12)11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8,14H,9H2
Klucz InChI
CBBKZVZOEBSFQX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reagent for amino acid protection-activation.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis, 303-303 (1986)