The synthesis process is considered proprietary.
Kluczowe dokumenty
316555
1,6-Anhydro-β-D-glucose
99%
Synonim(y):
Levoglucosan
Wybierz wielkość
373,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
373,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
powder or crystals
aktywność optyczna
[α]18/D −66°, c = 1 in H2O
kolor
beige
mp
182-184 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: 50 mg/mL, clear, colorless
ciąg SMILES
O[C@H]1[C@H](O)[C@H]2CO[C@H](O2)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H10O5/c7-3-2-1-10-6(11-2)5(9)4(3)8/h2-9H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6-/m1/s1
Klucz InChI
TWNIBLMWSKIRAT-VFUOTHLCSA-N
Zastosowanie
- 1,6-anhydro-2,4-dideoxy-β-D-glycerohexopyranos-3-ulose.[1]
- Quasi-linear polyglucose (PGlc) via cationic ring-opening polymerization.[2]
- Polynitrogenated analogs of glucopyranoses.[3]
- 3-deoxy-3-fluorogalactopyranose and acetylated 4-deoxy-4-fluorogalactopyranose.[4]
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
-
Can you please elucidate in detail the synthesis process? What exactly is the process flow?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the method of manufacture for product 316555, 1,6-Anhydro-β-D-glucose?
1 answer-
Product 316555, 1,6-Anhydro-β-D-glucose, is manufactured by the pyrolysis of starch. The solvents used in the process are water, ethanol, and methanol.
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.