Przejdź do
309591
Sodium trimethylacetate hydrate
99%
Synonim(y):
Trimethylacetic acid sodium salt hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
348,00 zł
261,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3CCO2Na · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.11 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
214-678-2
MDL number:
Assay:
99%
261,00 zł
Cena katalogowa348,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
SMILES string
[Na+].[H]O[H].CC(C)(C)C([O-])=O
InChI
1S/C5H10O2.Na.H2O/c1-5(2,3)4(6)7;;/h1-3H3,(H,6,7);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
OXKVPNMBQUHJHF-UHFFFAOYSA-M
Application
Sodium trimethylacetate hydrate may be used in chemical synthesis studies.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
381225228729H9380
description
99%
description
99.99% trace metals basis
description
ACS reagent, ≥99%
description
≥99%
assay
99%
assay
99.99% trace metals basis
assay
≥99%
assay
≥99%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)