Merck
316407
Sigma-Aldrich
6,7-Dimethoxy-4-methylcoumarin
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H12O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.22
Beilstein:
189644
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
136-139 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1cc2OC(=O)C=C(C)c2cc1OC
InChI
1S/C12H12O4/c1-7-4-12(13)16-9-6-11(15-3)10(14-2)5-8(7)9/h4-6H,1-3H3
Klucz InChI
GBYDSYPGGDKWGZ-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)