Kluczowe dokumenty
254886
6,7-Dimethoxycoumarin
98%
Synonim(y):
6,7-Dimethylesculetin, O-Methylisoscopoletin, O-Methylscopoletin, Aesculetin dimethyl ether, Escoparone, Esculetin 6,7-dimethyl ether, Scoparone, Scopoletin methyl ether
Wybierz wielkość
728,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
728,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
powder
mp
143-145 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
COc1cc2OC(=O)C=Cc2cc1OC
InChI
1S/C11H10O4/c1-13-9-5-7-3-4-11(12)15-8(7)6-10(9)14-2/h3-6H,1-2H3
Klucz InChI
GUAFOGOEJLSQBT-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
mouse ... Maoa(17161)
rat ... Aldh1a2(116676)
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?