Merck
31481
Sigma-Aldrich
cis-3,5-Diacetoxy-1-cyclopentene
≥98.0% (GC)
Synonim(y):
cis-4-Cyclopentene-1,3-diol diacetate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H12O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.19
Beilstein:
1961566
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.0% (GC)
Formularz
solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.460
gęstość
1.127 g/mL at 20 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=O)O[C@@H]1C[C@H](OC(C)=O)C=C1
InChI
1S/C9H12O4/c1-6(10)12-8-3-4-9(5-8)13-7(2)11/h3-4,8-9H,5H2,1-2H3/t8-,9+
Klucz InChI
UKPIBFMHHUEUQR-DTORHVGOSA-N
Opis ogólny
cis-3,5-diacetoksy-1-cyklopenten jest organicznym budulcem.
Zastosowanie
cis-3,5-diacetoksy-1-cyklopenten może być stosowany jako substrat do badania enancjoselektywności esterazy EstA3 (uzyskanej z metagenomu wody pitnej) i esterazy EstCE1 (uzyskanej z metagenomu gleby).
Inne uwagi
Versatile building block; synthesis of carba-nucleosides ; Enzyme catalyzed hydrolysis to chiral acetoxy alcohol
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
C Elend et al.
Applied and environmental microbiology, 72(5), 3637-3645 (2006-05-05)
The metagenomes of uncultured microbial communities are rich sources for novel biocatalysts. In this study, esterase EstA3 was derived from a drinking water metagenome, and esterase EstCE1 was derived from a soil metagenome. Both esterases are approximately 380 amino acids
C.R. Johnson et al.
Tetrahedron Letters, 33, 7287-7287 (1992)
B.M. Trost et al.
Journal of the American Chemical Society, 114, 8745-8745 (1992)
Senthil Kumar Rathnasamy et al.
Scientific reports, 10(1), 13356-13356 (2020-08-10)
The present study report for the first time on the one-pot production and purification of fibrinolytic protease from Bacillus cereus by extractive fermentation using natural deep eutectic solvents (NADES). Cheese whey was chosen as a sustainable low-cost production alternative yielding
D.R. Deardorff et al.
Tetrahedron Letters, 27, 1255-1255 (1986)