Merck
310190
Sigma-Aldrich
Tetraphenylbiphosphine
Synonim(y):
Tetraphenyldiphosphane
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5)2PP(C6H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
370.36
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
powder
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
tw
258-260 °C/1 mmHg (lit.)
mp
120-122 °C (sealed tube) (lit.)
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
c1ccc(cc1)P(P(c2ccccc2)c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H20P2/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22)26(23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24/h1-20H
Klucz InChI
DAPZRBJQPPDZGH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Catalyst for:
  • Selective formation of unsaturated amino acids
  • Hydrogenation reactions
Initiator in catalytic polymerization reactions
Cocatalyst for rhodium-catalyzed hydroformylation
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Pyr. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jinyeon Hwang et al.
Experimental neurology, 335, 113511-113511 (2020-10-26)
Cyclin-dependent kinase 5 (Cdk5) is involved in neural organization and synaptic functions in developing and adult brains, yet its role in axonal regeneration is not known well. Here, we characterize Cdk5 function for axonal regeneration after peripheral nerve injury. Levels