Merck
233757
1-[N,N-Bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-propanol
94%
Synonim(y):
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)isopropanolamine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH(OH)CH2N(CH2CH2OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.21
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
229-764-5
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
94%
bp
145 °C/0.6 mmHg (lit.)
mp
31.5-36 °C (lit.)
density
1.079 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(O)CN(CCO)CCO
InChI
1S/C7H17NO3/c1-7(11)6-8(2-4-9)3-5-10/h7,9-11H,2-6H2,1H3
InChI key
ZFECCYLNALETDE-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)