Przejdź do
38431
N,N-Diisopropylmethylamine
≥98.0% (GC)
Synonim(y):
N-Methyldiisopropylamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
326,00 zł
244,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[(CH3)2CH]2NCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
115.22
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1731609
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
244,50 zł
Cena katalogowa326,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
density
0.754 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CC(C)N(C)C(C)C
InChI
1S/C7H17N/c1-6(2)8(5)7(3)4/h6-7H,1-5H3
InChI key
ISRXMEYARGEVIU-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
900690359378B8061
description
≥98.0% (GC)
description
purified by redistillation, ZerO2®, 99.5%
description
98%
description
ISOPAC®, ≥90% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
99.5%
assay
98%
assay
≥90% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
density
0.754 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.742 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.702 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
functional group
amine
functional group
amine
functional group
amine
functional group
-
Piktogramy
FlameCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
50.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
10 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)