Merck
310042
Sigma-Aldrich
Thallium(I) formate
97%
Synonim(y):
Formic acid thallium(I) salt, Thallous formate
Wybierz wielkość
10 G
485,00 zł
485,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
485,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HCO2Tl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
251.42
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
485,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
przydatność reakcji
core: thallium
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
[Tl]OC=O
InChI
1S/CH2O2.Tl/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1
Klucz InChI
UESISTHQAYQMRA-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Catalyst for cyclization reactions
Used in Cherenkov radiation material
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sheng Feng et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 915-916, 28-32 (2013-01-15)
This paper described a sensitive and rapid method based on ultra-performance liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS) for the determination of phenylephrine in human plasma. Plasma samples were pre-purified by solid-phase extraction (SPE). The chromatographic separation was achieved
R Blank et al.
Journal of animal science, 90 Suppl 4, 212-214 (2013-02-13)
Two studies, arranged according to a 4 × 4 Latin square design, were conducted to assess effects of dietary acidification on fungal 3-phytase (PHY) efficacy in growing pigs. In Exp. 1, effects of supplementing 500 units/kg feed of PHY and
Cláudia Freitas et al.
Applied biochemistry and biotechnology, 169(7), 2038-2048 (2013-01-30)
The use of lignocellulosic materials as substrate for bioethanol production is considered a cost-effective approach to make the biofuel production process economically sustainable. However, lignocellulosic hydrolysis releases toxic compounds such as weak acids which inhibit microorganism growth and ethanol production.
Kyle C Costa et al.
Journal of bacteriology, 195(7), 1456-1462 (2013-01-22)
Hydrogenotrophic methanogenic Archaea are defined by an H2 requirement for growth. Despite this requirement, many hydrogenotrophs are also capable of growth with formate as an electron donor for methanogenesis. While certain responses of these organisms to hydrogen availability have been
Scott D Hamilton-Brehm et al.
Extremophiles : life under extreme conditions, 17(2), 251-263 (2013-01-25)
A novel sulfate-reducing bacterium designated OPF15(T) was isolated from Obsidian Pool, Yellowstone National Park, Wyoming. The phylogeny of 16S rRNA and functional genes (dsrAB) placed the organism within the family Thermodesulfobacteriaceae. The organism displayed hyperthermophilic temperature requirements for growth with