Merck
306622
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-fluorophenol
98%
Wybierz wielkość
5 G
203,00 zł
203,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
203,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H3(F)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.55
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
203,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
Formularz
solid
bp
84 °C/44 mmHg (lit.)
mp
54-56 °C (lit.)
rozpuszczalność
chloroform: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
grupa funkcyjna
chloro
fluoro
ciąg SMILES
Oc1ccc(Cl)c(F)c1
InChI
1S/C6H4ClFO/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3,9H
Klucz InChI
XLHYAEBESNFTCA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-Chloro-3-fluorofenol jest hydroksylowany w obu pozycjach orto, dając różne produkty[1].
Zastosowanie
4-chloro-3-fluorofenol został użyty w syntezie 4-chloro-3-fluorokatecholu[2].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S Peelen et al.
European journal of biochemistry, 227(1-2), 284-291 (1995-01-15)
This study describes the regioselective hydroxylation and the rates of conversion of a series of fluorinated phenol derivatives by phenol hydroxylase from the yeast Trichosporon cutaneum. The natural logarithm of the kcat value for the conversion of the phenolic substrates
L Ridder et al.
European journal of biochemistry, 257(1), 92-100 (1998-11-03)
The influence of various C4/C5 substituents in catechol (1,2-dihydroxybenzene) derivatives on the overall rate of conversion by catechol-1,2-dioxygenase from Pseudomonas putida (arvilla) C1 was investigated. Using catechol, 4-methylcatechol, 4-fluorocatechol, 4-chlorocatechol, 4-bromocatechol, 4,5-difluorocatechol and 4-chloro-5-fluorocatechol, it could be demonstrated that substituents