Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 296,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2=CClCN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
87.51
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
773744
Assay:
98%
Form:
liquid
296,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.429 (lit.)
bp
88-89 °C (lit.)
mp
−65 °C (lit.)
density
1.096 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
nitrile
SMILES string
ClC(=C)C#N
InChI
1S/C3H2ClN/c1-3(4)2-5/h1H2
InChI key
OYUNTGBISCIYPW-UHFFFAOYSA-N
Application
Common reagent in cycloaddition reactions.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 98% | description - |
| assay 98% | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level - |
| form liquid | form solid |
| bp 88-89 °C (lit.) | bp - |
| refractive index n20/D 1.429 (lit.) | refractive index - |
| mp −65 °C (lit.) | mp - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
42.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
6 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?