Merck
305537
Sigma-Aldrich
Benzyl methyl malonate
90%
Synonim(y):
Methyl benzyl malonate
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2OCOCH2COOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.21
Beilstein:
2529986
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Aby zapytać o ten produkt 305537, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Próba
90%
Formularz
liquid
zanieczyszczenia
<10% dimethyl malonate
współczynnik refrakcji
n20/D 1.502 (lit.)
bp
125 °C/0.5 mmHg (lit.)
gęstość
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)CC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C11H12O4/c1-14-10(12)7-11(13)15-8-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7-8H2,1H3
Klucz InChI
IAUZDBFOEWAQFE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Malonian metylu benzylu jest estrem.
Zastosowanie
Malonian metylu benzylu może być stosowany w syntezie chemicznej.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)