Merck
305138
Sigma-Aldrich
2,2-Dimethyl-4-pentenoic acid
95%
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=CHCH2C(CH3)2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.431 (lit.)
bp
104-108 °C/20 mmHg (lit.)
gęstość
0.933 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
allyl
carboxylic acid
ciąg SMILES
CC(C)(CC=C)C(O)=O
InChI
1S/C7H12O2/c1-4-5-7(2,3)6(8)9/h4H,1,5H2,2-3H3,(H,8,9)
Klucz InChI
BGUAPYRHJPWVEM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Acid catalyzed esterification of 2,2-dimethyl-4-pentenoic acid was reported.[1]
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
190.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
88 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
How is chemical interesterification initiated: Nucleophilic substitution or a-proton abstraction?.
Liu L.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 81(4), 331-337 (2004)