Merck
304409
Sigma-Aldrich
3-Cyclohexyl-1-propanol
99%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H11(CH2)3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.24
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.466 (lit.)
bp
218 °C (lit.)
gęstość
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
OCCCC1CCCCC1
InChI
1S/C9H18O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h9-10H,1-8H2
Klucz InChI
CLYAQFSQLQTVNO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3-cykloheksylo-1-propanol został użyty do syntezy 3-cykloheksylo-propylo-kofeinianu poprzez trans-estryfikację przez lipazę B Candida antarctica.[1]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
215.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
102.00 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of 3-cyclohexylpropyl caffeate from 5-caffeoylquinic acid with consecutive enzymatic conversions in ionic liquid.
Kurata A, et al.
Journal of Molecular Catalysis. B, Enzymatic, 69(3), 161-167 (2011)