Merck
304344
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-iodobenzotrifluoride
98%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H3(I)CF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
306.45
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.54 (lit.)
bp
58-60 °C/0.5 mmHg (lit.)
gęstość
1.973 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1ccc(Cl)c(I)c1
InChI
1S/C7H3ClF3I/c8-5-2-1-4(3-6(5)12)7(9,10)11/h1-3H
Klucz InChI
SSLWFPKNYZEOTH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-Chloro-3-iodobenzotrifluoride may be used in chemical synthesis.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)