Merck
303550
Sigma-Aldrich
3,5,5-Trimethylhexanal
95%
Wybierz wielkość
100 ML
390,00 zł
390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
390,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3CCH2CH(CH3)CH2CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.24
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.421 (lit.)
bp
67-68 °C/2.5 mmHg (lit.)
gęstość
0.817 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
ciąg SMILES
CC(CC=O)CC(C)(C)C
InChI
1S/C9H18O/c1-8(5-6-10)7-9(2,3)4/h6,8H,5,7H2,1-4H3
Klucz InChI
WTPYRCJDOZVZON-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3,5,5-trimetyloheksanal został użyty do przygotowania gem-ditioli w reakcji z siarkowodorem.[1]
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
93.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
34 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
gem-Dithiols1.
Cairns TL, et al.
Journal of the American Chemical Society, 74(16), 3982-3989 (1952)