Merck
302775
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Methoxy-2-phenylethanol
98%
Synonim(y):
(−)-β-Methoxyphenethyl alcohol
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH(OCH3)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352112
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
liquid
aktywność optyczna
[α]20/D −133°, c = 1 in acetone
czystość optyczna
ee: 99% (GLC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.52 (lit.)
bp
65 °C/0.1 mmHg (lit.)
gęstość
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
hydroxyl
phenyl
ciąg SMILES
CO[C@@H](CO)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12O2/c1-11-9(7-10)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9-10H,7H2,1H3/t9-/m0/s1
Klucz InChI
JDTUPLBMGDDPJS-VIFPVBQESA-N
Zastosowanie
(R)-(-)-2-metoksy-2-fenyloetanol może być stosowany jako prekursor do przygotowania:
  • (-)-3-[(2R)-2-metoksy-2-fenyloetoksy]fenolu, kluczowego półproduktu do syntezy C4-symetrycznych tetraalkoksy[4]rezorcynoarenów przy użyciu katalizatora trifluorku boru.
  • N-podstawnik rusztowania 6,7-benzomorfanu, który jest stosowany jako silny agonista receptora opioidowego.
  • Metoksyfenylotlenek sodu (Na-MPE), który jest stosowany jako inicjator tlenowy w anionowej polimeryzacji izocyjanianu n-heksylu.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
208.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
98 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Effects of different reactive oxyanionic initiators on the anionic polymerizaition of n-hexyl isocyanate.
Min J, et al.
Macromolecules, 44(9), 3211-3216 (2011)
(2S)-N-2-methoxy-2-phenylethyl-6, 7-benzomorphan compound (2S-LP2): Discovery of a biased mu/delta opioid receptor agonist
Pasquinucci L, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 168(27), 189-198 (2019)
The Diastereoselective Formation of Tetraalkoxy [4] resorcinarenes Derived from (-)-(2R)-2-Methoxy-2-phenylethanol and Proof of Absolute Configurations
Bulman PPC, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2011(27), 5347-5354 (2011)