Merck
302465
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-fluorophenol
98%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H3(F)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
Postać
solid
tw
89 °C/1 mmHg (lit.)
mp
43-45 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1ccc(F)cc1Br
InChI
1S/C6H4BrFO/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3,9H
Klucz InChI
MEYRABVEYCFHHB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-Bromo-4-fluorophenol was used in preparation of 4,4-difluoro-2-bromo-cyclohexadienone and 6-(aminomethylphenoxy)benzoxaborole analogs.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
185.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
85 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Metal-free oxidative fluorination of phenols with [18F]fluoride.
Zhanghua Gao et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(27), 6733-6737 (2012-05-29)
Tsutomu Akama et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 23(6), 1680-1683 (2013-02-16)
A series of novel 6-(aminomethylphenoxy)benzoxaborole analogs was synthesized for the investigation of the structure-activity relationship of the inhibition of TNF-alpha, IL-1beta, and IL-6, from lipopolysaccharide stimulated peripheral blood mononuclear cells. Compounds 9d and 9e showed potent activity against all three