Merck
302384
Sigma-Aldrich
2,4,4,6-Tetrabromo-2,5-cyclohexadienone
90%
Synonim(y):
TBCO
Wybierz wielkość
5 G
296,00 zł
296,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
296,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H2Br4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
409.70
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
296,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
90%
Formularz
solid
grupa funkcyjna
bromo
ketone
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
BrC1=CC(Br)(Br)C=C(Br)C1=O
InChI
1S/C6H2Br4O/c7-3-1-6(9,10)2-4(8)5(3)11/h1-2H
Klucz InChI
NJQJGRGGIUNVAB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,4,4,6-Tetrabromo-2,5-cyclohexadienone forms solid charge-transfer molecular complexes with 4-(aminomethyl)piperidine and their spectroscopic characteristics were studied.[1]
Zastosowanie
2,4,4,6-Tetrabromo-2,5-cyclohexadienone was used as catalyst for efficient deoxygenation of sulfoxides to their corresponding sulfides with 1,3-dithiane.[2] It was also used as reagent for conversion of alcohols to azides.[3]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Giulia Simonetti et al.
International journal of environmental research and public health, 17(11) (2020-05-31)
The occurrence of halogenated organic pollutants in indoor dust can be high due to the presence of textile, electronic devices, furniture, and building materials treated with these chemicals. In this explorative study, we focused on emerging organic pollutants, such as
An efficient method for converting alcohols to azides with 2, 4, 4, 6-tetrabromo-2, 5-cyclohexadienone/PPh3 /Zn (N3)2? 2Py.
Saito A, et al.
Tetrahedron Letters, 38(22), 3955-3958 (1997)
Jakob Gustavsson et al.
Journal of chromatography. A, 1524, 74-86 (2017-10-17)
The influence of natural organic matter (NOM) on the solid-phase extraction (SPE) efficiency was investigated for legacy and emerging flame retardants (FRs; n=26) in surface water. Three different groups of FRs were analyzed: polybrominated diphenyl ethers (PBDEs), halogenated flame retardants
Darren Van Essen et al.
Chemosphere, 266, 129195-129195 (2020-12-15)
Brominated flame retardants (BFRs) can enter aquatic environments where they can have adverse effects on organisms. The BFR, 1,2,5,6-Tetrabromocyclooctane (TBCO), has been introduced as a potential replacement for the major use BRF, Hexabromocyclododecane (HBCD). However, little is known about effects
Jinjing Ma et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 267, 115497-115497 (2020-09-06)
The study aimed to investigate temporal trends of "old" and "new" persistent halogenated organic pollutants (HOPs) in Taihu Lake, the third largest freshwater lake in China, and the associated health risks. Five fish species were consecutively collected from the lake