Merck
301981
Sigma-Aldrich
5,6,7,8-Tetrahydroisoquinoline
95%
Wybierz wielkość
5 G
163,00 zł
25 G
742,00 zł
163,00 zł
Cena katalogowa326,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
163,00 zł
25 G
742,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H11N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
133.19
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
163,00 zł
Cena katalogowa326,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.545 (lit.)
bp
106-108 °C/13 mmHg (lit.)
gęstość
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1CCc2cnccc2C1
InChI
1S/C9H11N/c1-2-4-9-7-10-6-5-8(9)3-1/h5-7H,1-4H2
Klucz InChI
HTMGQIXFZMZZKD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Reduction of 5,6,7,8-tetrahydroisoquinoline with sodium in ethanol gives trans-decahydroquinolines.[1] 5,6,7,8-Tetrahydroisoquinoline is also referred as Bz-tetrahydroisoquinoline.[2]
Zastosowanie
5,6,7,8-Tetrahydroisoquinoline was used in total synthesis of (±)-desoxycodeine-D.[3] It was also used in the synthesis of 7,8-dihydroisoquinolin-5(6H)-one.[4]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
212.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
100 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Reduction of 5, 6, 7, 8-tetrahydroquinolines and 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10-octahydroquinolines to trans-decahydroquinolines.
Vierhapper FW and Eliel EL.
The Journal of Organic Chemistry, 40(19), 2734-2742 (1975)
A Convenient Synthesis 7, 8-Dihydroisoquinolin-5 (6H)-One.
Lardenois P, et al.
Synthetic Communications, 26(12), 2305-2308 (1996)
Total synthesis of (?)-desoxycodeine-d: a novel route to the morphine skeleton.
Liou J-P and Cheng C-Y.
Tetrahedron Letters, 41(6), 915-918 (2000)
Preparation of cis-and trans-Decahydroisoquinolines and of Bz-Tetrahydroisoquinoline.
Witkop B.
Journal of the American Chemical Society, 70(8), 2617-2619 (1948)