Merck
301612
Sigma-Aldrich
9-Anthraldehyde oxime, predominantly syn
99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H11NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
mp
162-164 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
oxime
ciąg SMILES
O\N=C\c1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C15H11NO/c17-16-10-15-13-7-3-1-5-11(13)9-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-10,17H/b16-10+
Klucz InChI
HLGMTCSSRBPNOQ-MHWRWJLKSA-N
Opis ogólny
Opisano katalizowaną triflatem galu dehydratację oksymu 9-antraldehydu do nitrylu.[1]
Zastosowanie
Oksym 9-antraldehydu został wykorzystany do otrzymania nowego klastra triosmu [Os3(CO)11(C14H9CN)].[2]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis and structural characterization of a triosmium carbonyl cluster containing a 9-anthracenecarbonitrile ligand derived from 9-anthraldehyde oxime.
Wong JS-Y, et al.
Inorganic Chemistry Communications, 6(6), 713-717 (2003)
Gallium (III) triflate catalyzed dehydration of aldoximes.
Yan P, et al.
Catalysis Letters, 101(3), 141-143 (2005)