Merck
300632
Sigma-Aldrich
6,7-Dimethoxy-2,2-dimethyl-4-chromanone
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H16O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.26
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
mp
105-107 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
COc1cc2OC(C)(C)CC(=O)c2cc1OC
InChI
1S/C13H16O4/c1-13(2)7-9(14)8-5-11(15-3)12(16-4)6-10(8)17-13/h5-6H,7H2,1-4H3
Klucz InChI
OMWVNQFGCGNZHE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
6,7-dimetoksy-2,2-dimetylo-4-chromanon został użyty do zbadania odpowiedzi zoospor P. sojae na szeroki zakres związków o pewnym podobieństwie strukturalnym do genisteiny i daidzeiny.[1]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
B M Tyler et al.
Applied and environmental microbiology, 62(8), 2811-2817 (1996-08-01)
The zoospores of Phytophthora sojae are chemotactically attracted to the isoflavones genistein and daidzein that are released by soybean roots. In this study we have examined the response of P. sojae zoospores to a wide range of compounds having some