Merck
300233
Sigma-Aldrich
6-Amino-3,4-benzocoumarin
99%
Synonim(y):
2-Amino-6H-dibenzo[b,d]pyran-6-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H9NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
mp
190-191 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
Nc1ccc2OC(=O)c3ccccc3-c2c1
InChI
1S/C13H9NO2/c14-8-5-6-12-11(7-8)9-3-1-2-4-10(9)13(15)16-12/h1-7H,14H2
Klucz InChI
DGSQFJGGUZPEHU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
6-Amino-3,4-benzokumaryna może być stosowana w syntezie chemicznej.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)