Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 128,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H7NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.20
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
99%
Form:
solid
128,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
99%
form
solid
mp
222-223 °C (lit.)
functional group
ketone, nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc2-c3ccccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C13H7NO3/c15-13-11-4-2-1-3-9(11)10-6-5-8(14(16)17)7-12(10)13/h1-7H
InChI key
AJEAHBZZHSLIQP-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Nitro-9-fluorenone is a mutagenic photoproduct of u.v.a.-irradiated 2-aminofluorene. 2-Nitro-9-fluorenone was isolated from diesel-exhaust particles using a two-step fractionation scheme consisting of Sephadex LH20 chromatography and silica-gel thin-layer chromatography. Submicromolar concentrations of 2-nitro-9-fluorenone were quantitated by mercury meniscus modified silver solid amalgam electrode combined with direct current voltammetry or differential pulse voltammetry.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description BCR®, certified reference material | description 98% | description Avanti Research™ - A Croda Brand 860409C |
| assay 99% | assay - | assay 98% | assay >99% (TLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level - |
| form solid | form - | form solid | form liquid |
| mp 222-223 °C (lit.) | mp 141-144 °C (lit.) | mp 75-77 °C (lit.) | mp - |
| functional group nitro, ketone | functional group - | functional group aldehyde, nitro | functional group - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?