Merck
297712
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)aniline
98%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H3(CF3)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.02
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
bp
81-84 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp
47-49 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
fluoro
ciąg SMILES
Nc1ccc(Br)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5BrF3N/c8-6-2-1-4(12)3-5(6)7(9,10)11/h1-3H,12H2
Klucz InChI
YGNISOAUPSJDJE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-bromo-3-(trifluorometylo)anilina została użyta do otrzymania:
  • 2,5-dibromo-(trifluorometylo)benzen i 2-bromo-5-jodo-(trifluorometylo)benzen
  • AUY954, aminokarboksylanowy analog FTY720, nisko nanomolarny, monoselektywny agonista receptora sfingozyno-1-fosforanowego
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shifeng Pan et al.
Chemistry & biology, 13(11), 1227-1234 (2006-11-23)
FTY720 is an immunomodulator with demonstrated efficacy in a phase II trial of relapsing multiple sclerosis. FTY720-phosphate, the active metabolite generated upon phosphorylation in vivo, acts as a potent agonist on four of the five known sphingosine-1-phosphate (S1P(1)) receptors. AUY954
Some Dihalo-(trifluoromethyl)-benzenes.
McBee ET, et al.
Journal of the American Chemical Society, 73(8), 3932-3934 (1951)