Merck
297704
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)aniline
97%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H3(CF3)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.02
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.532 (lit.)
bp
84-86 °C/5 mmHg (lit.)
gęstość
1.71 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
fluoro
ciąg SMILES
Nc1ccc(Br)cc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5BrF3N/c8-4-1-2-6(12)5(3-4)7(9,10)11/h1-3H,12H2
Klucz InChI
PHXGKHTWEOPCEW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-bromo-2-(trifluorometylo)anilina została użyta do otrzymania 2,5-dibromo-(trifluorometylo)benzenu i 5-bromo-2-jodo-(trifluorometylo)benzenu[1].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
224.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
107 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Some Dihalo-(trifluoromethyl)-benzenes.
McBee ET, et al.
Journal of the American Chemical Society, 73(8), 3932-3934 (1951)