Merck
296422
Sigma-Aldrich
3-Nitrobenzenesulfonamide
99%
About This Item
Wzór liniowy:
O2NC6H4SO2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.19
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
mp
166-168 °C (lit.)
grupa funkcyjna
nitro
ciąg SMILES
NS(=O)(=O)c1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O4S/c7-13(11,12)6-3-1-2-5(4-6)8(9)10/h1-4H,(H2,7,11,12)
Klucz InChI
TXTQURPQLVHJRE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3-Nitrobenzenesulfonamide may be used in chemical synthesis.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)