Przejdź do
F7002
Iron(II) sulfate heptahydrate
ReagentPlus®, ≥99%
greener alternative
Bardziej ekologiczna alternatywa
Synonim(y):
Ferrous sulfate heptahydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
327,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
624,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1110,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
FeSO4 · 7H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
278.01
NACRES:
NA.55
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-753-5
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
powder
327,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
14.6 mmHg ( 25 °C)
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
≥99%
form
powder
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH
3-4 (25 °C, 50 g/L)
density
1.898 g/mL at 25 °C (lit.)
greener alternative category
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
InChI key
SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which belong to one of the four categories of greener alternatives. IRON(II) SULFATE HEPTAHYDRATE is essential for developing greener energy solutions, particularly in iron-based lithium-ion batteries. Its eco-friendly properties enhance energy storage efficiency, reduce reliance on harmful materials, and support the advancement of sustainable technologies. Click here for more information.
Iron(II) sulfate heptahydrate is a hydrated iron(II) salt. It undergoes thermal degradation to afford hydrosulfate and oxysulfate of iron(III). Isothermal and dynamic thermal analysis methods have been proposed to study its thermal decomposition in air.
Application
Iron(II) sulfate heptahydrate (FeSO4, FeSO4.7H2O) has been used to compose the Bold′s basal medium (BBM). It has been used to evaluate the total antioxidant activity of serum.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
215422F8633935689
description
ReagentPlus®, ≥99%
description
ACS reagent, ≥99.0%
description
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥99%
description
99.99% trace metals basis
form
powder
form
powder or crystals
form
-
form
powder or crystals (or granules)
assay
≥99%
assay
≥99.0%
assay
≥99%
assay
99.99% trace metals basis
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
pH
3-4 (25 °C, 50 g/L)
pH
3-4 (25 °C, 50 g/L)
pH
-
pH
-
vapor pressure
14.6 mmHg ( 25 °C)
vapor pressure
14.6 mmHg ( 25 °C)
vapor pressure
14.6 mmHg ( 25 °C)
vapor pressure
-
density
1.898 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.898 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.898 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Iron(II) sulfate heptahydrate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Is this product food grade? Can it be used as an additive (fortificant) in fortified products or iron supplementation products? Thank you.
    1 answer
    1. This product is intended for research use only and not suitable for human or veternary use. Please see the link below to review a product option that is suitable for pharma manufacturing:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/mm/103963
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?