Merck
295442
Sigma-Aldrich
Hydrogen sulfide
≥99.5%
Synonim(y):
Dihydrogen monosulfide, Hydrosulfuric acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
H2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
34.08
Beilstein:
3535004
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Aby zapytać o ten produkt 295442, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
gęstość pary
1.19 (15 °C, vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
252 psi ( 21 °C)
Próba
≥99.5%
temp. samozapłonu
500 °F
granice wybuchowości
6 %
bp
−60 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
ciąg SMILES
S
InChI
1S/H2S/h1H2
Klucz InChI
RWSOTUBLDIXVET-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Hydrogen sulfide serves as a precursor for elemental sulfur and in the production of organosulfur compounds.[1]
Zastosowanie
Hydrogen sulfide gas can be used in the following applications:
  • As a sulfur source to synthesize assemblies of silver sulfide nanoparticles (Ag2S NPs).[2]
  • As a ligand to form coordination complexes with ruthenium ammines.[3]
  • As a test compound to assess the performance of polyaniline-based gas H2S sensors.[4][5]
Opakowanie
Supplied in a carbon steel lecture bottle with a CGA180M/CGA110F needle valve installed.
Compatible with the following:
  • Aldrich® lecture-bottle station systems
  • Aldrich® lecture-bottle gas regulators
Inne uwagi
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
króciec do węża
Numer produktu
Opis
Cennik
zawór wylotowy
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Silver sulfide nanoparticle assembly obtained by reacting an assembled silver nanoparticle template with hydrogen sulfide gas.
Chen R
Nanotechnology, 19(45), 455604-455604 (2008)
Hydrogen sulfide
Pouliquen F, et al.
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry (2000)
Fabrication of polyaniline-based gas sensors using piezoelectric inkjet and screen printing for the detection of hydrogen sulfide.
Crowley K
IEEE Sensors Journal, 10(9), 1419-1426 (2010)
Printed hydrogen sulfide gas sensor on paper substrate based on polyaniline composite.
Sarfraz J
Thin Solid Films, 534, 621-628 (2013)
Amine Ruthenium complexes of hydrogen sulfide and related sulfur ligands.
Kuehn CC
Journal of the American Chemical Society, 98(3), 689-702 (1976)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. Hi, I need to use it for USP ID test by bubbling H2S gas in water. Is it a liquified form? what type of container is it in? Do I need special equipment, like regulator, to use with it? Thank you
    1 answer
    1. Product 295442 is a liquified gas and is packaged in a 440 ml carbon steel lecture bottle with a CGA180M/CGA110F needle valve installed. The recommended regulators, control valves, and lecture-bottle stations are specified on the product landing page in the related products section. The recommended regulators suitable for corrosive gases are either Product Z148504(delivery pressure 0-15 psi) or Product Z148512(delivery pressure 0-50 psi).