Kluczowe dokumenty
295310
Chloroethane
≥99.7%
Synonim(y):
Ethyl chloride
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
2.22 (vs air)
ciśnienie pary
19.2 psi ( 20 °C)
Próba
≥99.7%
bp
12.3 °C (lit.)
mp
−139 °C (lit.)
gęstość
0.921 g/mL at 0-4 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCl
InChI
1S/C2H5Cl/c1-2-3/h2H2,1H3
Klucz InChI
HRYZWHHZPQKTII-UHFFFAOYSA-N
Opakowanie
Compatible with the following:
Informacje prawne
króciec do węża
najczęściej kupowane z tym produktem
polecane
regulator
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - Repr. 1B
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
-58.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-50.0 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?