Merck
29515
Sigma-Aldrich
(S)-(6,6′-Dimethoxybiphenyl-2,2′-diyl)bis(di-2-furylphosphine)
≥97%, optical purity ee: ≥99%
Synonim(y):
(S)-(−)-2,2′-Bis(di-2-furylphosphino)-6,6′-dimethoxy-1,1′-biphenyl, (S)-2-Furyl-MeOBIPHEP, SL-A108-2
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H24O6P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
542.46
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥97%
czystość optyczna
ee: ≥99%
InChI
1S/C30H24O6P2/c1-31-21-9-3-11-23(37(25-13-5-17-33-25)26-14-6-18-34-26)29(21)30-22(32-2)10-4-12-24(30)38(27-15-7-19-35-27)28-16-8-20-36-28/h3-20H,1-2H3
Klucz InChI
ABGYJVGTLXSMBM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
sold in collaboration with Solvias AG
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Solvias MeOBIPHEP Ligands: State-of-the-art atropisomeric MeOBIPHEP ligands, also referred to as MeO-BIPHEP, originally developed by Roche, have an extraordinarily broad performance profile for many synthetic applications due to their modular ligand design.