Kluczowe dokumenty
295124
Carbonyl sulfide
≥97.5%
Synonim(y):
Carbon oxysulfide
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
2.1 (20 °C, vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
9034 mmHg ( 21 °C)
Próba
≥97.5%
Formularz
gas
granice wybuchowości
11.9-29 %
bp
−50 °C (lit.)
mp
−138 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C=S
InChI
1S/COS/c2-1-3
Klucz InChI
JJWKPURADFRFRB-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Polecane produkty
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Gas 1B - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?